missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Toluidine-2-Acide sulfonique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A0328500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A0328500G 500 g
A032825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A0328500G Fournisseur TCI America Code fournisseur A0328500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 88-44-8
Formule moléculaire C7H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 187.21
Numéro MDL MFCD00007908
Clé InChI LTPSRQRIPCVMKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminotoluene-3-sulfonic acid, ptmsptmsa, ptms, ptmsa, benzenesulfonic acid, 2-amino-5-methyl, 6-amino-m-toluenesulfonic acid, red 4b acid, p-toluidine-2-sulfonic acid, p-toluidine-m-sulfonic acid, m-toluenesulfonic acid, 6-amino
PubChem CID 6934
Nom de l’IUPAC 2-amino-5-méthylbenzène-1-acide sulfonique
SOURIRES CC1=CC=C(N)C(=C1)S(O)(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique p-Toluidine-2-sulfonic Acid
Quantité 500 g
Poids de formule 187.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-1978
RTECSNumber XT6320000
TSCA Oui