missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Quinquephényl, TCI America™

Numéro de catalogue. Q00181G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
Q00181G 1 g
Q0018100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. Q00181G Fournisseur TCI America Code fournisseur Q00181G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3073-05-0
Formule moléculaire C30H22
Poids moléculaire (g/mol) 382.506
Numéro MDL MFCD00059012
Clé InChI OMCUOJTVNIHQTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-quinquephenyl, p-pentaphenyl, 1,1':4',1:4,1':4',1-quinquephenyl, p-quinquiphenyl, acmc-209hie, 1,4-bis 4-phenylphenyl benzene, 1-phenyl-4-4-4-phenylphenyl phenyl benzene, 1,1:4,1':4',1-quinquephenyl, 4-1,1'-biphenyl-4-yl-4'-phenyl-1,1'-biphenyl
PubChem CID 137813
Nom de l’IUPAC 1,4-bis(4-phénylphényl)benzène
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=CC=C5

Spécifications

Nom ou substance chimique p-Quinquephenyl
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de formule 382.51
Forme physique Poudre cristalline