missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Chloroaniline, norme secondaire pharmaceutique, matériau de référence certifié, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111017856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111017856 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111017856 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur PHR12001G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les normes secondaires pharmaceutiques pour l’application en contrôle de la qualité offrent aux laboratoires et fabricants pharmaceutiques une alternative pratique et rentable à la préparation de normes de travail internes.

Ce Matériel de Référence Certifié (CRM) est produit et certifié conformément à ISO la norme 17034 et ISO/IEC 17025. Toutes les informations concernant l’utilisation de ce CRM se trouvent sur le certificat d’analyse.

Spécifications

CAS 106-47-8
Pression de vapeur 0,15 mmHg (25 °C)
Densité de vapeur 4.4 (contre les airs)
Forme physique Sympa
Formule linéaire ClC6H4NH2
Numéro MDL MFCD00007835
Point de fusion 67 °C à 70 °C
Point d’ébullition 232 °C
Synonyme 4-Chloroaniline
Quantité 1 g
Poids de formule 127.57
Niveau Matériel de référence certifié
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats