missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone

Numéro de catalogue. OXLP0042B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
OXLP0042B 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. OXLP0042B Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LP0042B

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La Thermo Scientific™ Oxoid tryptone est un digestif pancréatique haute performance de la caséine.

La tryptone Thermo Scientific™ Oxoid est un digest pancréatique de caséine destiné à une utilisation là où la haute performance et l’uniformité de la composition sont d’une importance capitale.

La tryptone Thermo Scientific™ Oxoid est un digest pancréatique de caséine destiné à une utilisation là où la haute performance et l’uniformité de la composition sont d’une importance capitale.

Avec plus de 100 ans d’expérience dans la fabrication de milieux de culture, depuis les matières premières jusqu’au produit fini, nous mettons à votre disposition notre expertise, notre assurance qualité et notre capacité de production pour garantir le succès de la fabrication de vaccins microbiens.

Nos peptones Thermo Scientific Oxoid sont disponibles en versions d’origine animale et sans origine animale, et offrent une gamme de rapports AN/TN adaptés aux besoins spécifiques de votre procédé.

Soutient la conception de milieux de qualité :

  • Composition équilibrée des nutriments
  • Constance d’un lot à l’autre, disponible en conditionnements allant de 500 g à 25 kg et en lots individuels pouvant atteindre 2,5 tonnes
  • Très soluble
  • Sans ESB ni mycoplasmes

Adaptabilité à plusieurs méthodes :

  • Culture par lots
  • Culture à alimentation discontinue
  • Culture continue
  • Culture cellulaire

Spécifications

Contenu et stockage Poudre déshydratée, stockage à température ambiante et en milieu sec
Forme Poudre déshydratée
Type de produit Peptone
À utiliser avec (application) Milieux de culture ou procédés de fermentation
Quantité 500 g
Source de protéines Caséine

À des fins de recherche ou de fabrication ultérieure. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques ni administrer directement à des êtres humains ou à des animaux.