missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Tube sorbent ORBO-93™, matrice Carboxen 1000

Numéro de catalogue. 111005388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique)
111005388 6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111005388 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 23446U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé pour l’échantillonnage de gaz et de vapeur

ORBO™ Les tubes absorbants (matrice Carboxen™ 1000, ORBO™ tube I.D. x L 6 mm x 95 mm, lit B 90 mg, lit A 180 mg, maille 60/80) contiennent deux lits du même adsorbant sélectif séparés par de la laine de verre ou de la mousse, pour l’échantillonnage de gaz et de vapeur. La construction à double couche ou à deux lits du tube permet de capturer toute percée d’échantillon dans le lit de secours plus petit.

Spécifications

Aperçu général Lit B 90 mg, Lit A 180 mg
Taille des pores Maillage 60-80
Quantité 25/Pk.
Longueur (métrique) 95 mm
Diamètre (métrique) 6 mm

ORBO est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC