missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Boîtes de Pétri
Description
Avec une surface d’attache cellulaire très basse, Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ les plaques et les plats favorisent constamment la culture 3D des sphéroïdes et organoïdes, vous aidant à la formation des sphéroïdes cancéreux et à la différenciation des cellules souches pour la modélisation des maladies et le dépistage des médicaments.
Des qualités significatives de la Nunclon Sphera culture émergent :
Optimisation de la formation des sphéroïdes
- Permet aux cellules de croître en suspension avec pratiquement aucune attache cellulaire
- Supporte de nombreux types cellulaires différents et leur capacité à générer des sphéroïdes
- Permet une croissance cellulaire constante et reproductible
Croissance de cultures 3D du cancer
- Minimise la variabilité et soutient la formation constante de sphéroïdes cancéreux qui simulent les structures 3D de la croissance tumorale, offrant un meilleur système modèle pour étudier la progression des cellules tumorales et l’efficacité des agents anticancéreux in vitro
Favoriser la formation des corps embryoïdes (EB)
- Démontre une qualité supérieure pour la formation de cellules souches pluripotentes par le corps embryoïde avec une différenciation spontanée minimale
- Des cellules résultantes capables de se différencier en les trois couches germinales
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Nunclon Sphera Antenne 90 mm |
| Surface de culture | 56,7 cm2 |
| Catégorie | Multiwell Plaque |
| Diamètre (métrique) externe | 90 mm |
| Quantité | 5/Pk., 20/Cs. |
| Traitement de surface | Nunclon Sphera |
| Stérilité | Stérile |
| Certifications/Conformité | Sans origine animale; non pyrogène, endotoxine <0,5 EU/mL; USP classe de réactivité biologique VI; SAL 10-6 |
| Gamme de produit | Nunclon Sphera |
| Type de puits | Rond |
Durée de conservation
- 4 ans