missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Tampon bloquant la détection des acides nucléiques

Numéro de catalogue. PI89880A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
PI89880A 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI89880A Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSG89880A

Le tampon bloquant la détection d’acides nucléiques est destiné à être utilisé avec le Thermo Scientific kit de module de détection des acides nucléiques chimiluminescents, dont il est également un composant.

Le tampon bloquant la détection d’acides nucléiques est destiné à être utilisé avec le Thermo Scientific kit de module de détection des acides nucléiques chimiluminescents, dont il est également un composant. La liaison non spécifique de la sonde à la membrane peut être minimisée en incubant la membrane dans un tampon de blocage pendant 15 minutes.

Produits connexes

  • Kit de module de détection des acides nucléiques chimioluminescents (Cat. No 89880)

Spécifications

Content And Storage Conserver à 4 °C.
Buffer Tampons de blocage
Product Type Tampon bloquant la détection des acides nucléiques
Quantity 500 mL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.