missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Panel humain cytokine 25-plex

Numéro de catalogue. LHC0009M
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
LHC0009M 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. LHC0009M Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LHC0009M

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Contient des billes de capture recouvertes d’anticorps prémélangées, des anticorps de détection standard, des diluants, un concentré SAV, des tampons, une solution de lavage, une plaque filtrante, une plaque à fond plat, un protocole complet et une fiche technique spécifique au lot.

Conçu spécifiquement pour quantifier les cytokines humaines et les chimiokines dans le sérum, le plasma et le surnageant en culture tissulaire

En mesurant 25 analytes simultanément, le panel d’analyse fournit plus de données à partir de chaque échantillon, économisant ainsi des coûts et du temps. Ce test peut être effectué seul ou en combinaison avec d’autres kits singleplex sélectionnés Luminex . Le panneau utilise des billes magnétiques, facilitant l’automatisation, réduisant le temps d’intervention manuelle et augmentant le débit et la précision. Convient à l’utilisation avec Luminex 100™/200, FLEXMAP 3D™ et MAGPIX™ des systèmes.

Panel
complet d’analytes humainsLe panneau magnétique Human Cytokine 25-Plex de la Luminex plateforme fournit des réactifs pour la quantification précise, reproductible et sensible des protéines humaines, notamment : GM-CSF, IFN-, α IL-10, IFN-γ, MCP-1, IL-1β, MIG, IL-1RA, MIP-1α, IL-2, MIP-1β, IL-2R, RANTES, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p40/p70), IL-13, IL-15, IL-17 et TNFαLuminex xMAP™ —

outil
analytique efficace et éprouvé Le panneau magnétique 25-Plex de cytokines humaines est basé sur xMAP la technologie. L’utilisation d’une technologie basée sur des billes de suspension permet les capacités de multiplexage des Luminex essais. Les microsphères magnétiques sont teintes à l’intérieur avec des fluorophores rouges et infrarouges d’intensités différentes. Chaque perle reçoit un nombre unique, ou une région de perles, permettant de différencier une perle d’une autre. Des billes liées covalentement à différents anticorps peuvent être mélangées dans le même sais, en utilisant un format de microplaques à 96 puits. À la fin de l’immunoessai sandwich, les billes peuvent être lues à l’aide des Luminex 200 systèmes de détection, FLEXMAP 3D des instruments basés sur la cytométrie en flux, deux lasers, le traitement numérique du signal en temps réel, ainsi xPONENT™ que des logiciels pour distinguer la couleur des billes (analyte) et l’intensité

du signal d’essai (PE).MAGPIX™ Le système—apporte la puissance du multiplex à chaque laboratoire
. Le MAGPIX système peut aussi être utilisé pour l’analyse d’échantillons. Cet instrument utilise xMAP une technologie et est construit sur des diodes électroluminescentes (DEL) pour l’excitation, une caméra CCD pour la détection de billes et d’analytes, ainsi que des processeurs de signaux numériques à haute vitesse. Le MAGPIX système est plus compact et robuste, offrant un outil de multiplexage à billes magnétiques très rentable. Une configuration simple et prête à l’emploi permet aux chercheurs d’effectuer rapidement des tests singleplex ou multiplex de jusqu’à 50 cibles dans un seul échantillon biologique. Le MAGPIX système est facile à utiliser—, idéal tant pour les nouveaux utilisateurs que pour les utilisateurs expérimentés.

Les perles magnétiques permettent de faire plus de temps
Les tests à billes magnétiques utilisent Luminex MagPlex des microsphères magnétiques. Tous les autres composants du test sont identiques aux tests équivalents Luminex à base de billes de polystyrène, offrant une qualité et une performance de cohérence identiques. MagPlex La technologie tire parti des propriétés magnétiques pour simplifier les étapes de lavage du test et maximiser l’uniformité des résultats. Les tests à billes magnétiques permettent aussi l’automatisation, réduisent le temps de travail manuel et augmentent le débit et la précision. Les protocoles faciles à utiliser fournissent des résultats en aussi peu que 3,5 heures. De plus, ces tests sont compatibles avec les stations de lavage à vide et magnétiques et fonctionnent bien avec le MAGPIX système ainsi qu’avec d’autres Luminex xMAP plateformes.

Plus de validation pour avoir confiance en vos résultats
Le Human Cytokine Magnetic 25-Plex Panel a été validé selon les mêmes critères rigoureux qui distinguent Luminex les tests. Chaque kit est fourni avec un insert produit qui décrit les spécifications de chaque marqueur de l’essai.

  • Performance supérieure : Quantification précise, reproductible et sensible de plusieurs protéines
  • Haute qualité : les anticorps entièrement qualifiés permettent une excellente spécificité et sensibilité
  • Protocoles rapides et simples : Effectuez votre test multiplex et analysez vos données généralement en moins d’une journée

Analyse cellulaire, immunoanalyses, immunotests prêts à l’emploi

Spécifications

Type de produit Panneau multiplex
Quantité 96 Tests
Espèces Humain
Combinabilité Combinable
Méthode de détection Fluorescence
Conjugué R-PE
Type de microbilles Voir la documentation du produit
Sensibilité d’essai Voir Certificat d’analyse
Plage de l'essai Voir la documentation du produit
Format Panneau préconfiguré
À utiliser avec (équipement) Luminex™ Instruments
Gamme de produit Novex
Protéine Cytokine
Sous-type de protéine Récepteurs des cytokines &
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnatants en culture cellulaire
Contenu et stockage Contient des billes de capture recouvertes d’anticorps prémélangées, des anticorps détecteurs standard, des diluants, un concentré de SAV, des tampons, une solution de lavage, une plaque à fond plat, un protocole complet et une fiche technique spécifique au lot. Conserver à 2 °C à 8 °C.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Domaines de recherche Immunologie, Cytokines
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.