missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poudre de nickel, sphérique, maille -400, 99,5+% (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nickel powder |
| Quantité | 2 kg |
| Dimensions de la maille | −Maille 400 |
| Odeur | Inodore |
| Forme | Poudre sphérique |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Numéro UN | UN3089 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.8% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H228-H317-H350-H372 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H372-H351-H228-H317 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Suspected of causing cancer. Flammable solid. May cause an allergic skin reaction. |
| Precautionary Statement | P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S. |
| EINECSNumber | 231-111-4 |
| RTECSNumber | QR5950000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche