missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NBD-COCl 92,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | NBD-COCl [=4-(N-Chloroformylmethyl-N-methylamino)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole] [for HPLC Lab |
| Quantité | 100 mg |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 270.63 |
| Pourcentage de pureté | ≥92,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |