missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Flacons à compte-gouttes à bouche étroite en LDPE naturel avec bouchons
Description
- Made from squeezable, resilient LDPE (Low Density Polyethylene) for easy dispensing
- Narrow mouth design supports controlled, drop-by-drop liquid delivery
- Supplied complete with plug tip and protective overcap
- Excellent chemical resistance suitable for a wide range of laboratory reagents
- Natural (translucent) colour allows easy visual monitoring of fill level
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PEBD |
| Quantité | 48 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 18-410 |
| Bouchon inclus | Oui |
| Graduée | No |
| Ouverture | Étroit |
| Afficher plus de résultats |