missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Phenylbis (trifluorométhansulfonimide) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide) [Triflating Reagent] |
| Point de fusion | 102 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 357.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |