missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Fluoro-N'-(chlorométhyl)triéthylénediamine Bis (tétrafluororate) 95,0+% TCI America™

Numéro de catalogue. F03585G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F03585G 5 g
F035825G 25 g
F0358100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. F03585G Fournisseur TCI America Code fournisseur F03585G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 140681-55-6
Formule moléculaire C7H14B2ClF9N2
Poids moléculaire (g/mol) 354.26
Numéro MDL MFCD00142607
Clé InChI TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selectfluor, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane bis tetrafluoroborate, f-teda-bf4, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium tetrafluoroborate, unii-4p1za6r76d, selectfluor fluorinating reagent, f-teda, selectfluor r fluorinating reagent, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane ditetrafluoroborate
PubChem CID 2724933
Nom de l’IUPAC 4-(chlorométhyl)-1-fluoro-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-1,4-diium; bis (tétrafluoroboranuide)
SOURIRES F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Fluoro-N′-(chloromethyl)triethylenediamine Bis(tetrafluoroborate)
Point de fusion 175 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 3088
Poids de formule 354.26
Pourcentage de pureté ≥95,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline