missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-N-méthyl-L-phénylalanine, 95%

Numéro de catalogue. AAH6222106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH6222106 5 g
AAH6222103 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH6222106 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H6222106
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 37553-65-4 | C15H21NO4 | 279,336 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 37553-65-4
Formule moléculaire C15H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 279.336
Numéro MDL MFCD00038754
Clé InChI AJGJINVEYVTDNH-LBPRGKRZSA-N
Synonyme boc-n-me-phe-oh, boc-n-methyl-l-phenylalanine, boc-mephe-oh, boc-l-mephe-oh, phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid, bocmepheoh, ambotzbaa1113, boc me phe oh, pubchem12252
PubChem CID 7010602
Nom de l’IUPAC (2S)-2-[méthyl-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyl]amino]-3-phénylpropanoïque acide
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)N(C)C(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Boc-N-methyl-L-phenylalanine
Beilstein 2386503
Quantité 5 g
Poids de formule 279.33
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche