missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-4-méthyl-L-phénylalanine, 95%

Numéro de catalogue. AAH5198306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5198306 5 g
AAH5198303 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH5198306 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5198306

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 80102-26-7 | C15H21NO4 | 279,34 g/mol

Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif. C’est aussi un intermédiaire organique important utilisé dans les agrochimies, la pharmacie et les teintures.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif. C’est aussi un intermédiaire organique important utilisé dans les agrochimies, la pharmacie et les teintures.

Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.

Notes
Conserver loin des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.

Identifiants chimiques

CAS 80102-26-7
Formule moléculaire C15H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 279.34
Numéro MDL MFCD01317027
Clé InChI JYRWNPUFECDJCX-LBPRGKRZSA-N
Synonyme n-boc-4-methyl-l-phenylalanine, boc-phe 4-me-oh, boc-l-4-methylphe, boc-4-methyl-l-phenylalanine, boc-l-4-methylphenylalanine, boc-4-methy-l-phenylalanine, boc-p-me-phe-oh, boc-l-4-me-phe-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methylphenyl propanoic acid, l-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-4-methyl
PubChem CID 2761472
SOURIRES CC1=CC=C(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Point de fusion 84 °C à 88 °C
Quantité 5 g
Beilstein 5381557
Renseignements sur la solubilité Légèrement soluble dans l’eau.
Rotation optique +16° (c=1 en méthanol)
Nom de l’IUPAC (2S)-3-(4-méthylphényl)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]acide propanoïque
Poids de formule 279.34
Pourcentage de pureté 95%
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche