accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)NHOOCH3CH3H3COHO

CAS RN 80102-26-7

IUPAC Nor: (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-methylphenyl)propanoic acid
Synonymes: (2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-(4-methylphenyl)propanoic acid|BOC-4-METHYL-L-PHENYLALANINE
Poids moléculaire (g/mol): 279.34
Formule moléculaire: C15H21NO4
InChi Key: JYRWNPUFECDJCX-LBPRGKRZSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats