missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ Pipette à canal simple à sélection MyPIPETMANTM

Description
Les pipettes MyPIPETMANTM Select sont entièrement autoclavables, à déplacement d’air, qui couvrent toute la plage de volume. Sans compromis sur la qualité et la performance, le système d’éjection intégré avec levier intégré offre des forces d’éjection de pointe réduites comparé aux systèmes d’éjection directe. Ce système d'éjection breveté renforce l'ergonomie de la pipette pour une utilisation pratique tout au long de la journée.
- Il suffit d’ajuster le volume en tournant le bouton-poussoir de la pipette avec le système unique et breveté TrilockTM de verrouillage de volume
- Réglage léger du volume à cliquet pour un réglage précis du volume
- Position de verrouillage de volume pour sécuriser le pipetage
- Conception ergonomique et texturée pour une meilleure prise en main
- Léger et bien équilibré
- Les modèles à canal unique à volume variable couvrent une plage de volume allant de 0,2 μL à 10 mL
- Les modèles multicanaux à volume variable couvrent une plage de volume allant de 0,5 μL à 300 μL (modèles 8 et 12 canaux)
Spécifications
Spécifications
| Cônes compatibles | Pointes diamant, pointes Amplipur |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Mixte |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Embout de pipette 0,5 à 20 μL |
| Type de prise | Ergonomique, texturé |
| Matériau | Polypropylène, PVDF, PBT |
| Modèle | P10 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Afficher plus de résultats |