missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mubritinib 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M305825MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M305825MG 25 mg
M3058100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M305825MG Fournisseur TCI America Code fournisseur M305825MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 366017-09-6
Formule moléculaire C25H23F3N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 468.48
Numéro MDL MFCD09954135
Clé InChI ZTFBIUXIQYRUNT-MDWZMJQESA-N
Synonyme (E)-4-[[4-[4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)butyl]phenoxy]methyl]-2-[4-(trifluoromethyl)styryl]oxazole, TAK 165
PubChem CID 6444692
Nom de l’IUPAC 4-[[4-[4-(triazol-1-yl)butyl]phénoxy]méthyl]2-[(E)-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthényle]-1,3-oxazole
SOURIRES C1=CC(=CC=C1CCCCN2C=CN=N2)OCC3=COC(=N3)C=CC4=CC=C(C=C4)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique Mubritinib
Point de fusion 160 °C
Quantité 25 mg
Poids de formule 468.48
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur