missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSA™ Econo-Cal™ Cylindres d’étalonnage

Numéro de catalogue. 29811759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Ammoniac
Concentration:
25ppm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Composants mesurés Concentration
29811759 Ammoniac 25ppm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les gaz réactifs ont une date d’expiration indiquée sur chaque bouteille. Cela vise à assurer la plus haute qualité et précision pour l’étalonnage des instruments.
Numéro de catalogue. 29811759 Fournisseur MSA™ Code fournisseur 711078

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les gaz réactifs ont une date d’expiration indiquée sur chaque bouteille. Cela vise à assurer la plus haute qualité et précision pour l’étalonnage des instruments.

Les cylindres d’étalonnage sont recyclables

  • Construction en aluminium
  • Il est offert en une version plus petite et plus économique de 34L (1149,68 oz).
  • Concentrations de remplissage de gaz identiques et fiabilité assurée avec le régulateur Modèle RP

Compliance

Le mélange gazeux dans les bouteilles de gaz d’étalonnage est certifié pour être préparé gravimétriquement, en utilisant NIST des poids traçables

Spécifications

Capacité (impériale) 8,9 gallons.
Capacité (métrique) 34 L
Concentration 25ppm
Composants mesurés Ammoniac
Catégorie Gaz d’essai d’étalonnage
Gamme de pressions 500 psi
Poids (impériale) 1 lb.
Poids (métrique) 0.45kg

Date d’expiration de 12 mois