missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma mPAGE™ Système de coulage Lux

Numéro de catalogue. 11580612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0.75 mm
1.0 mm
1.5 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Épaisseur (métrique)
11580612 0.75 mm
11580610 1.5 mm
11580611 1.0 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 11580612 Fournisseur MilliporeSigma Code fournisseur LUXCSYS75MUS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Système de moulage pour couler à la main des mini-gels utilisant la lumière UV d’une épaisseur de 0,75 mm, 1,0 mm ou 1,5 mm, comprend instruments, roulettes, plaques et peignes

  • Le mPAGE™ système Lux Casting offre un processus de durcissement en gel rapide et simple pour couler à la main des mini gels protéinés
  • Un mini gel est duré en 1,5 minute et le processus de moulage global peut prendre moins de 3 minutes
  • Les gels moulés sont de 8 cm x 10 cm avec une épaisseur de gel de 1,0 mm (40 μL), 0,75 mm (25 μL) ou 1,5 mm (60 μL) pour un chargement d’échantillon optionnel à 10 puits
  • Les gels moulés sont de 8 cm x 10 cm avec une épaisseur de gel de 1,0 mm (25 μL) ou 1,5 mm (36 μL), pour un chargement d’échantillons en option à 15 puits

Spécifications

À utiliser avec (application) Mini-gels à coulée manuelle
À utiliser avec (équipement) Kits de réactifs Lux Bis-Tris Plaques courtes masquées Lux Tubes de mélange Lux Peignes Mini plaques d’entretoise Mini réservoir de gel Mini Système de transfert humide
Dimensions du gel 8.3 x 10.1 cm
Courant max. 1.5 A
Catégorie Système de coulée en gel
Épaisseur (métrique) 0.75 mm
Tension maxi. 240 VAC