missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Sérum entier, chien, purifié, 2 mL

Numéro de catalogue. ICN55983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN55983 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN55983 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0855983

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Sérum pour chien entier avec des sels tampons

Spécifications

Contenu et stockage 2° à 8 °C
Espèces Chien
Type de produit Sérum pour chiens
Quantité 2 mL
Méthode de stérilisation Filtration de 0,2 μm
À utiliser avec (application) Contrôle des protéines sériques dans l’immunoélectrophorèse, l’immunodiffusion d’Ouchterlony et d’autres techniques d’immunoprécipitation, utilisées comme agent bloqueur dans les essais de fluorescence et d’immuno-enzymes
Lyophilisé Oui
pH 7.2 à 8.1
Teneur en protéines 5,5 à 6,5 g/dL