Learn More
R&D Systems™ Souris BMP-8a (NP_031584.1) VersaClone cDNA
Spécifications
Spécifications
| Gène | BMP-8 |
| Numéro d'enregistrement | NP_031584.1 |
| ID du gène (Entrez) | 353500 |
| Alias du gène | BMP8, BMP8A, BMP-8A, OP-2 |
| Contenu et stockage | Conservez le produit non ouvert à -20 à -70 °C. Utilisez un congélateur manuel à décongeler et évitez les cycles répétés de congélation-dégel. N’utilisez pas la date d’expiration dépassée. |
| Espèces | Souris |
| Gamme de produit | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |