missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DiR'; DiIC18(7) (1,1'-Dioctadécyl-3,3,3',3'-Iodure de tétraméthylindotricarbocyanine)

Numéro de catalogue. d12731
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D12731 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D12731 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D12731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $442.00
    $362.44 / chaque

    Économisez $79.56

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La carbocyanine lipophile DiOC18(7) (« DiR ») fluorescente proche de l'IR est faiblement fluorescente dans l'eau mais très fluorescente et assez photofiable lorsqu'elle est incorporée dans les membranes.

The near IR fluorescent, lipophilic carbocyanine DiOC18(7) ('DiR') is weakly fluorescent in water but highly fluorescent and quite photostable when incorporated into membranes. The sulfonate groups incorporated into this DiI analog improves water solubility. It has an extremely high extinction coefficient and short excited-state lifetimes (∼1 nanosecond) in lipid environments. Once applied to cells, the dye diffuses laterally within the plasma membrane.

Prepare stock solutions of lipophilic tracers in dimethyl formamide (DMF), dimethylsulfoxide (DMSO), or ethanol at 1 to 2.5 mg/mL.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Couleur infrarouge
Contenu et stockage Conserver à température ambiante et protéger de la lumière.
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 10 mg
Méthode de détection Fluorescence
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Type de produit Liphophilic Tracer
Localisation subcellulaire Membranes cellulaires, Lipides, Membrane plasmique

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.