missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ MicroSEQ™ Kit de remplissage de nettoyage à 8 bandes d’identification ID Ultra Sequencing

Numéro de catalogue. A33256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 échantillons
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A33256 96 échantillons
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A33256 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A33256
Recevez un produit analytique supplémentaire à l’achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Refill Kit est utilisé pour le nettoyage post-séquençage dans le flux de travail MicroSEQ ID.

The MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Refill Kit is used for post-sequencing clean-up in the MicroSEQ™ ID workflow. It includes the 8-well strips that are part of the MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit (Cat. No. A33246) but does not include the 96-well receiver plate. The gel filtration matrix used in the strip cartridges provides a convenient and simple way to remove dye terminators, dNTPs, salts, and residual primers from cycle sequencing reactions.

The MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Refill Kit can be used downstream of the following sequencing kits:

  • MicroSEQ™ 500 16S rDNA Sequencing Kit
  • MicroSEQ™ Full Gene 16S rDNA Sequencing Kit
  • MicroSEQ™ D2 rDNA Fungal Sequencing Kit

The kit consists of twelve 8-well strips suitable for 96 sequencing samples. It is ideal for low- to medium-throughput microbial-identification workflows. The end products can be used directly for sequencing on any Applied Biosystems™ genetic analyzers.

Spécifications

Type d’échantillon Séquençage des produits
Format Bandes dessinées
Contenu et stockage Suffisant pour 96 échantillons

de séquençage, 12 tubes de nettoyage à 8 bandes
À utiliser avec (application) Séquençage
Compatibilité à haut débit Multiplexage
Gamme de produit MicroSEQ™ ID
Cible de purification Élimination des colorants fluorescents
Quantité 96 échantillons