missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Inserts en verre MicroLitre à volume limité pour fioles d’autoéchantillonneur de 11 mm, non traités
Description
- Made from Type 1 borosilicate glass for chemical resistance and durability
- Untreated surface suitable for a wide range of sample types
- Designed for use with 11 mm autosampler vials
- Available in conical pulled-point, conical mandrel with attached plastic spring, and flat bottom configurations
- Approved for LC and GC applications
- Strict dimensional tolerances ensure consistent, reproducible sampling of low-volume samples
- Available in standard (100/pack) and bulk (1000/pack) quantities
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre borosilicate (Type 1) |
| Stérilité | Non-sterile |
| Volume (métrique) | 350 μL |
| Nb par paquet | 100 |
| Volume (métrique) d’insert | 350 μL |
| Type de base | Conique avec point tiré |
| Gamme de produit | MicroLiter |
| Quantité | 100/Cs. |
| Zone de marquage | No |
| Afficher plus de résultats |