missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Normes de conductivité pour METTLER TOLEDO les sondes de conductivité, METTLER TOLEDO™
Description
- Pour une vérification quotidienne : surveiller l’état de santé de l’électrode et assurer la précision des mesures
- Pour l’étalonnage initial des électrodes constantes de la cellule nominale
- Assurez-vous de visser le bouchon bien serré immédiatement après l’utilisation (les sachets minimisent les risques d’erreur liés à l’interaction environnementale).
- Les normes de conductivité sujettes à des variations de valeur lorsqu’elles sont exposées à l’environnement; L’évaporation de l’eau augmente les valeurs de conductivité
Spécifications
Spécifications
| Emballage | Flacon |
| CAS | 321-791-2, 7732-18-5 |
| Traçabilité NIST | Oui |
| Conductivité | 12.88 mS/cm |
| Formule moléculaire | KCl |
| Couleur | Transparent |
| pH | 6 |
| Point de fusion | 0 °C |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| À utiliser avec (équipement) | Électrodes de conductivité |
| Afficher plus de résultats |