missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bleu de méthylène, réactif BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 2003394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Bouteille en verre ambré à large bouche
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
2003394 500 g Bouteille en verre ambré à large bouche
2003392 25 g Bouteille en verre ambré à large bouche
2003391 100 g Bouteille en verre ambré à large bouche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 2003394 Fournisseur Avantor Code fournisseur Q47307

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Produits chimiques de haute qualité pour un usage de laboratoire et industriel spécialisé

Identifiants chimiques

CAS 7220-79-3
Formule moléculaire C16H24ClN3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 373.90
Numéro MDL MFCD00150008
Clé InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 52015
PubChem CID 104827
SOURIRES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique Methylene Blue
Nom de l’IUPAC 3,7-bis(diméthylamino)-5λ⁴-phénothiazine-5-chlorure trihydre de yylium
Poids de formule 373.91
Niveau Réactif BAKER ANALYZED™
Emballage Bouteille en verre ambré à large bouche
Quantité 500 g