missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium rouge méthyl

Numéro de catalogue. AAA1745536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1745536 500 g
AAA1745514 25 g
AAA1745522 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1745536 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1745536

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291,286 g/mol

Le rouge de méthyle est un colorant indicateur qui devient rouge dans les solutions acides. C’est un indicateur de pH, devenant rouge sous pH 4,4, jaune sur pH 6,2, et orange entre ces valeurs. Il est utilisé en microbiologie dans le test de Voges-Proskauer pour identifier les bactéries produisant des acides stables par fermentation acide mixte du glucose. Les bactéries positives au rouge méthyl incluent Proteus vulgaris et Escherichia coli. Les bactéries méthyl-rouge négatives incluent Enterobacter aerogenes et Serratia marcescens.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le rouge de méthyl est un colorant indicateur qui devient rouge dans des solutions acides. C’est un indicateur de pH, devenant rouge sous pH 4,4, jaune sur pH 6,2, et orange entre ces valeurs. Il est utilisé en microbiologie dans le test de Voges-Proskauer pour identifier les bactéries produisant des acides stables par fermentation acide mixte du glucose. Les bactéries positives au rouge méthyl incluent Proteus vulgaris et Escherichia coli. Les bactéries méthyl-rouge négatives incluent Enterobacter aerogenes et Serratia marcescens.

Solubilité
Soluble dans l’eau (800 mg/ml à 25 °C), et légèrement soluble dans l’éthanol à (25 °C).

Notes
Conserver à température ambiante. Réactif avec des agents oxydants.

Identifiants chimiques

CAS 845-10-3
Formule moléculaire C15H14N3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 291.286
Numéro MDL MFCD00002426
Clé InChI GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 13020; Methyl Red, water soluble
PubChem CID 4465632
Nom de l’IUPAC sodium; 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate
SOURIRES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl Red sodium salt
Beilstein 4065488
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau (800 mg/ml à 25 °C), et légèrement soluble dans l’éthanol à (25 °C).
Quantité 500 g
Poids de formule 291.29
EINECSNumber 212-682-9
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche