missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl-p-hydroxybenzoate, 99,83%, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN10234105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN10234105 5 kg
ICN10234101 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. ICN10234105 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0210234105

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 99-76-3
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Clé InChI LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
Nom de l’IUPAC Méthyle 4-hydroxybenzoate
SOURIRES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl-p-hydroxybenzoate
Couleur Blanc
Quantité 5 kg
Poids de formule 152.1
Pourcentage de pureté 99.83%
Forme physique Poudre cristalline