missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme secondaire pharmaceutique métamizole sodique, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111014781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111014781 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111014781 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur PHR1800100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les normes secondaires pharmaceutiques pour l’application dans le contrôle de la qualité offrent aux laboratoires et fabricants pharmaceutiques une alternative pratique et économique à la préparation de normes de travail internes

Spécifications

CAS 5907-38-0
Remarques sur le degré de pureté Ces normes secondaires offrent une multi-traçabilité vers les USP normes primaires , EP et BP, lorsqu’elles sont disponibles.
Formule linéaire C13H16N3O4 S · Na · H2O
Synonyme Metamizole sodium hydrate; (antipyrinylmethylamino)methanesulfonic acid sodium salt; 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone-4-methylaminomethanesulfonate sodium; 4-Methylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-3-pyrazolone sodium methanesulfonate; Analgin; Dipyrone; Metamizol; Methampyrone; Methylmelubrin; Noraminopyrine methanesulfonate sodium; Sodium methylaminoantipyrine methanesulfonate; Sulpyrine; [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1 H-pyrazol-4-yl)methylamino]methanesulfonic acid sodium salt
Catégorie Matériel de référence certifié
Quantité 100 mg
Poids de formule 351.35
Niveau Matériel de référence certifié