Learn More
Monohydrate de sulfate de manganèse(II), ACS, 98,0-101,0%
Description
Le sulfate de manganèse(II) monohydrate est utilisé comme colorant dans les colorants, les engrais, les aliments pour animaux et les glaçures rouges sur la porcelaine. De plus, il est utilisé dans les peintures, la céramique, les nutriments et les suppléments alimentaires. Il est impliqué dans la préparation du dioxyde de manganèse. De plus, il sert de précurseur au métal manganèse et à d’autres composés de manganèse.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Manganese(II) sulfate monohydrate |
| Couleur | Rose |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 2 kg |
| Aspect | Poudre rose |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98.0-101.0% |
| Densité | 2.95 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans l’éther. |
| Poids de formule | 169,02 (151,00anhydre) |
| Niveau | ACS |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H318-H373 |
| Precautionary Statement | P260-P280-P305+P351+P338-P310-P314-P501c |
| DOTInformation | DOT Class: 9; Packing Group: III |
| EINECSNumber | 232-089-9 |
| RTECSNumber | OP0893500 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche