missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ MagMAX™ Tampon d’élution virale/pathogène

Numéro de catalogue. A42364
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A42364 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A42364 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A42364

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce tampon d’élution est inclus dans les trousses d’isolation des acides nucléiques viraux/pathogènes MagMAX et dans le kit d’isolation ultra-nucléique des acides MagMAX.

Ce tampon d’élution est inclus dans les kits d’isolation des acides nucléiques viraux/pathogènes MagMAX et dans le kit d’isolation des acides nucléiques ultra nucléiques MagMAX Microbiome (Cat. No A42352, A42356, A42357 et A42358). Il est disponible séparément pour les applications nécessitant plus de tampon d’élution que celui fourni dans le kit.

Spécifications

Type d’échantillon Sérum, Échantillons viraux, Échantillons buccales, Sang, Cellules, Bactéries, Champignons, Levures
Capacité d'absorption 100 mL
Contenu et stockage Entreposez le produit à température ambiante.

À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération, RT-PCR (point de terminaison), PCR en temps réel
Compatibilité à haut débit Protocoles manuels compatibles à haut débit, protocoles automatisés
Gamme de produit MagMAX
Cible de purification ARN viral, ⁄ARN d’ADN⁄pathogène, acides nucléiques totaux
Quantité 100 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.