missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
m-Xylène, 98%, Spectrum™ Chimique
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | m-Xylene |
| Quantité | 200 L |
| Emballage | Fût |
| Point d’ébullition | 137°C to 139°C |
| Pourcentage de pureté | 0.98 |
| Niveau | Réactif |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.