missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Luminata Substrat HRP Crescendo ELISA

Numéro de catalogue. ELLUR0200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
200 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ELLUR0200 200 mL
ELLUR0100 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. ELLUR0200 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur ELLUR0200

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé sur les immunoblots comme substrat chimiluminescent

  • Méthodes de détection : chimiluminescence
  • Applications clés : ELISA
  • Chimiluminescent : réactif de détection HRP
  • Pour une utilisation sur les immunoblots

Spécifications

Quantité 200 mL
Contenu et stockage 2 °C à 8 °C