missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Lipofectamine™ LTX Réactif avec PLUS™ Réactif

Numéro de catalogue. A12621
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A12621 0.1 mL
15338030 0.3 mL
15338100 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. A12621 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A12621

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Lipofectamine™ LTX Réactif avec PLUS™ Réactif

Lipofectamine™ LTX Reagent (Réactif) est un réactif de transfection plasmidique qui offre un équilibre parfait entre puissance et douceur pour vos cellules, ce qui se traduit par une efficacité de transfection et une viabilité maximales. Lipofectamine™ LTX Le réactif (Reagent) est une solution avancée pour l’expression génique dans les types cellulaires courants et complexes. Aucun autre réactif de transfection spécifique de l’ADN plasmatique ne peut égaler l’efficacité, la commodité et la douceur du réactif Lipofectamine™ LTX Reagent la transfection de lignées cellulaires primaires, difficiles et sensibles. Lipofectamine™ LTX Le réactif est synthétisé à partir de composants 100 % d’origine non animale, ce qui facilite la validation de l'absence de maladies zoonotiques, telles que l’ESB ou les virus, dans les expériences de recherche ou les lignées cellulaires.

Lipofectamine™ LTX Avantages du réactif Reagent :

• Performance supérieure — transfecte un large éventail de types de cellules, y compris les cellules primaires, difficiles et sensibles, avec une efficacité élevée
• Rendement supérieur— combine une efficacité de transfection élevée avec une viabilité cellulaire maximale 90 %)
• Protocoles optimisés— protocoles simples et rapides fournis pour la plupart des lignées cellulaires
• Un réactif très efficace pour générer des lignées cellulaires stables

Transfection efficace des cellules primaires
Les cellules primaires sont souvent difficiles à transfecter. Lipofectamine™ LTX Le réactif Reagent, lorsqu’il est associé au réactif PLUS™ fournit le niveau le plus élevé de transfection dans les cellules primaires de tout réactif à base de lipides ou de polymères. De nombreux types de cellules primaires ont été transfectés avec succès avec le réactif Lipofectamine™ LTX, y compris les cellules progénitrices neurales primaires.

Administration supérieure dans les cellules difficiles
Lorsqu’il s’agit d’obtenir des niveaux élevés d’expression de la protéine dans les macrophages RAW267.3, Lipofectamine™ LTX Le réactif est plus efficace que les réactifs de transfection concurrentiels (voir figure). L’obtention d'une expression transgénique de haut niveau dans des cellules traditionnellement réfractaires à la transfection vous permet d'obtenir des résultats qui étaient auparavant inaccessibles.

Une large compatibilité avec les lignées cellulaires
En plus d’être excellent pour la transfection des cellules primaires et difficiles, Lipofectamine™ LTX le réactif vous fournit l’approche la plus souple pour transfecter les lignées cellulaires établies, y compris celles qui sont sensibles à d’autres réactifs de transfection. Utilisez notre outil de sélection de transfection pour vous aider à sélectionner les meilleures conditions de transfection pour les cellules avec lesquelles vous travaillez.

Transfection stable
Lipofectamine™ LTX offre un équilibre parfait entre puissance et douceur, vous garantissant le pourcentage le plus élevé possible de cellules transfectées avec succès. Cela fait de Lipofectamine™ LTX le réactif le plus rapide et le plus simple pour établir des transfectants stables à partir des t types de cellules difficiles ou réfractaires.

Protocole simple, rapide et compatible avec le sérum
Lipofectamine™ LTX Le réactif offre un protocole simplifié— il n’est pas nécessaire de retirer les complexes de transfection ni de changer/ajouter du milieu après la transfection. Un protocole d’optimisation simple vous aide à obtenir rapidement les meilleurs résultats, ce qui vous permet de passer moins de temps à intervenir manuellement et d’obtenir des résultats plus rapidement.

Spécifications

Classification Sans origine animale
Contenu et stockage Chaque unité contient un flacon de Lipofectamine™ LTX réactif (0,1 ml) et un flacon de réactif Plus (40 μL). Conserver à 28C.
Type de cellules Lignées cellulaires établies, Cellules souches, Cellules primaires, Cellules difficiles à transfecter
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ADN plasmidique, Plasmides ARNi (shRNA, miR)
Technique de transfection Transfection à base de lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Compatibilité à haut débit Compatibilité à haut débit
Gamme de produit Lipofectamine
Type de produit LTX Réactif
Quantité 0.1 mL
Type d’ARNi ARNsh, miR
Compatibilité avec le sérum Oui
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Show More Show Less

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.