missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ Réactif de transfection 3000

Description
Lipofectamine™ Le réactif de transfection 3000 exploite notre technologie de nanoparticules lipidiques la plus avancée pour offrir des performances de transfection supérieures, avec des résultats d’application améliorés et reproductibles.
Ce réactif offre une efficacité de transfection supérieure et une viabilité cellulaire améliorée pour la plus large gamme de cellules difficiles à transfecter et de cellules courantes (par exemple, HEK293, HeLa).
Transfectez avec succès la plus grande variété de types de cellules biologiquement pertinentes grâce à un réactif qui offre :
Transfectez efficacement les cellules difficiles à transfecter.
Lipofectamine Le réactif 3000 est conçu pour transfecter efficacement les cellules difficiles à transfecter, offrant des performances de transfection supérieures sur un large éventail de types de cellules. Les types de cellules transfectées avec succès comprennent :
Fibroblaste (3T3, COS-7)
Myoblaste (C2C12, L6, CRL-1458)
Hépatocyte (HepG2, HuH7)
Cellule érythroleucémique (K562)
Carcinome mammaire (MCF7, Hs578T)
Carcinome de la prostate (LNCap)
Carcinome pulmonaire (A549, NCI-H460)
Ostéosarcome (SG U-2, Saos-2)
Carcinome du côlon (Caco2, SO480)
Carcinome pancréatique (PANC-1)
Mélanome cutané (SK-MEL-28)
Transfection efficace et économique des cellules communes
Pour les types de cellules communes, Lipofectamine le réactif 3000 est plus économique que les autres réactifs en raison de sa concentration élevée et de sa faible quantité d’utilisation. Le format 1,5 ml permet d’effectuer jusqu’à 1 500 réactions de transfection (dans des plaques à 24 puits)
Obtenez une efficacité de transfection supérieure tout en conservant une faible toxicité.
Lipofectamine Le réactif 3000 maintient une efficacité de transfection élevée dans une plage dynamique robuste de doses lipidiques pour une optimisation rapide et facile. Une dose de lipides de faible toxicité (0,75μ L pour les plaques à 24 puits) est suggérée pour les applications nécessitant une perturbation minimale des cellules.
Permet une efficacité de transfection élevée dans les nouvelles applications d'édition génomique.
Lipofectamine Le réactif 3000 convient aux nouvelles applications d’édition génomique. Il augmente les chances de réussite du clivage et de la recombinaison avec les TALEN ou les CRISPR grâce à une transfection hautement efficace, ce qui maximise en fin de compte l’efficacité des modifications génétiques et simplifie les processus en aval.
Transfectez avec succès la plus grande variété de types de cellules biologiquement pertinentes grâce à un réactif qui offre :
- Rendement supérieur—notre réactif le plus efficace pour les cellules difficiles à transfecter
- Viabilité des cellules améliorée—doux pour vos cellules, avec une faible toxicité
- Polyvalent—un réactif pour l’ADN, l’ARN et la co-transfection
Transfectez efficacement les cellules difficiles à transfecter.
Lipofectamine Le réactif 3000 est conçu pour transfecter efficacement les cellules difficiles à transfecter, offrant des performances de transfection supérieures sur un large éventail de types de cellules. Les types de cellules transfectées avec succès comprennent :
Fibroblaste (3T3, COS-7)
Myoblaste (C2C12, L6, CRL-1458)
Hépatocyte (HepG2, HuH7)
Cellule érythroleucémique (K562)
Carcinome mammaire (MCF7, Hs578T)
Carcinome de la prostate (LNCap)
Carcinome pulmonaire (A549, NCI-H460)
Ostéosarcome (SG U-2, Saos-2)
Carcinome du côlon (Caco2, SO480)
Carcinome pancréatique (PANC-1)
Mélanome cutané (SK-MEL-28)
Transfection efficace et économique des cellules communes
Pour les types de cellules communes, Lipofectamine le réactif 3000 est plus économique que les autres réactifs en raison de sa concentration élevée et de sa faible quantité d’utilisation. Le format 1,5 ml permet d’effectuer jusqu’à 1 500 réactions de transfection (dans des plaques à 24 puits)
Obtenez une efficacité de transfection supérieure tout en conservant une faible toxicité.
Lipofectamine Le réactif 3000 maintient une efficacité de transfection élevée dans une plage dynamique robuste de doses lipidiques pour une optimisation rapide et facile. Une dose de lipides de faible toxicité (0,75μ L pour les plaques à 24 puits) est suggérée pour les applications nécessitant une perturbation minimale des cellules.
Permet une efficacité de transfection élevée dans les nouvelles applications d'édition génomique.
Lipofectamine Le réactif 3000 convient aux nouvelles applications d’édition génomique. Il augmente les chances de réussite du clivage et de la recombinaison avec les TALEN ou les CRISPR grâce à une transfection hautement efficace, ce qui maximise en fin de compte l’efficacité des modifications génétiques et simplifie les processus en aval.
Spécifications
Spécifications
| Classification | Sans origine animale |
| Contenu et stockage | Contient un flacon de Lipofectamine™ réactif 3000 et un flacon de réactif amplificateur P3000TM. Conserver à 28C. Ne pas congeler. |
| Type de cellules | Lignées cellulaires établies, Cellules souches, Cellules primaires, Cellules difficiles à transfecter |
| Format | Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons |
| Type d’échantillon | ADN plasmidique, ARNsi synthétique, Plasmides ARNi (shRNA, miR) |
| Technique de transfection | Transfection à base de lipides |
| À utiliser avec (application) | Transfection |
| Gamme de produit | Lipofectamine |
| Type de produit | Réactif de transfection |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.