Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus, HPRT humain
Description
L’optimisation des conditions de livraison est une étape cruciale dans toute expérience utilisant le système CRISPR/Cas9. Le Invitrogen™ LentiArray™ gRNA CRISPR Positive Control Lentivirus contre HPRT est un gRNA hautement efficace validé dans plusieurs lignées cellulaires humaines qui a atteint des efficacités d’édition supérieures à 80%. Il peut être utilisé pour déterminer rapidement les conditions idéales de livraison afin d’atteindre une efficacité maximale d’édition dans votre modèle cellulaire de choix.
Le Invitrogen™ LentiArray™ gRNA CRISPR Positive Control Lentivirus contre HPRT est un gRNA hautement efficace validé dans plusieurs lignées cellulaires humaines qui a atteint des efficacités d’édition supérieures à 80%. Il peut être utilisé pour déterminer rapidement les conditions idéales de livraison afin d’atteindre une efficacité maximale d’édition dans votre modèle cellulaire de choix.
Recommended Storage
Store at -68 to -85°C
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | 1 x 100 μL. Entreposer (à -68 °C à -85 °C.) |
| Control Type | Contrôle positif |
| Delivery Type | Lentiviral |
| Promoter | U6 |
| Transfection Technique | Transduction lentivirale |
| Species | Humain |
| For Use With (Application) | K.-O. du gène CRISPR |
| Product Line | LentiArray |
| Product Type | CRISPR Positive Control Lentivirus |
| Quantity | 100 μL |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.