missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-Streptavidine, kit 1 mg/mL
Description
Dans le cadre de la LanthaScreen™ boîte à outils TR-FRET de réactifs d’essai, la LanthaScreen™ streptavidine marquée au Tb est un réactif générique qui peut être utilisé pour marquer facilement des biomolécules biotinylées avec du terbium pour une utilisation dans les tests TR-FRET. Bien que le donneur de chélate de terbium puisse être directement attaché à une biomolécule telle qu’une protéine ou un peptide, la streptavidine marquée par la tuberculose peut être indirectement liée à une molécule cible par une association médiée par biotine avec la streptavidine marquée par la tuberculose.
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | TB (Terbium) |
| Quantité | 50 μg |
| Contenu et stockage | LanthaScreen™ La Tb-Streptavidine est fournie à 1 mg/ml et contient la streptavidine dans du sérum physiologique tamponné HEPES, 400 μl de peptide biotinylé marqué à la fluorescéine pour un contrôle positif, et 100 ml de tampon de dilution TR-FRET. Stocker les composants comme indiqué dans le certificat d’analyse du produit (-20 °C, ou +20-30 °C). |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produit | LanthaScreen |
| Type de produit | Conjugué de sreptavidine (fluorescent) |
| Étiquette ou colorant | TB (Terbium) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.