missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Xylose, 99%

Numéro de catalogue. p-7025895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AAB2162206 5 g
AAB2162214 25 g
AAB2162222 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAB2162206 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2162206

CAS : 609-06-3 | C5H10O5 | 150,13 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 609-06-3
Molecular Formula C5H10O5
Molecular Weight (g/mol) 150.13
MDL Number MFCD00151096
InChI Key PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-xylose, l +-xylose, l---xylose, 2s,3r,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-xylose, l-xylo-pentose, l-xyl, xylose, l, linear l-xylose, l--xylose
PubChem CID 95259
ChEBI CHEBI:17979
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C=O

Spécifications

Melting Point 147°C to 151°C
Density 1.525
Quantity 5 g
Beilstein 1723080
Sensitivity Hygroscopic
Optical Rotation −20° (c=10 in Water, 10h)
IUPAC Name (2S,3R,4S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal
Formula Weight 150.13
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material L-(-)-Xylose
EINECSNumber 210-174-1
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche