missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L(+)-Acide tartarique, sel disodique, dihydrate, réactif ACS à 99+%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L+-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate |
| pH | 7,0 à 9,0 (5% soln. à 25 °C) |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Perte à la dessication | 15,61% à 15,71% (150 °C) |
| Forme physique | Aiguilles ou poudre |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99+% |
| Formule linéaire | (CHOHCOONa)2·2H2O |
| Nom de l’IUPAC | dihydre (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche