missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Ascorbic Acid ACS AR, Macron Fine Chemicals™

Numéro de catalogue. MK4407100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100g
Emballage:
Glass
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
MK4407100 100g Glass
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MK4407100 Fournisseur Avantor Code fournisseur 440702

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 50-81-7
Formule moléculaire C6H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.124
Clé InChI CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Synonyme l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Nom de l’IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
SOURIRES C(C(C1C(=C(C(=O)O1)O)O)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique L-Ascorbic Acid
Emballage Glass
Quantité 100g
Poids de formule 176.13
Niveau ACS