missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medisca L - Chlorhydrate d’arginine USP/EP
Description
L - Arginine Hydrochloride USP/EP est blanc à presque blanc et varie entre cristaux ou poudre cristalline en texture. Elle est aussi hygroscopique et pratiquement inodore.
Nom alternatif : Chlorhydrate d’arginine
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L - Arginine Hydrochloride USP/EP |
| Emballage | Pot, 1500 ml, blanc, HDPE, rond, 89-400, TE Pano Neck |
| CAS | 1119-34-2 |
| Catégorie | Norme des médicaments |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.662 |
| Quantité | 1 kg |
| Pourcentage de pureté | 98,5% à 101,5% |
| Niveau | EP, USP |