missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ L-Arginine, Chlorhydrate, Calbiochem™,

Numéro de catalogue. 18100350GM
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 kg
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18100350GM 50 g Bouteille en verre
1810031KG 1 kg Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 18100350GM Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 18100350GM

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 1119-34-2 | C6H15ClN4O2 | 210.662 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 1119-34-2
Formule moléculaire C6H15ClN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.662
Clé InChI KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonyme l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
Nom de l’IUPAC (2S)-2-amino-5-(diaminométhylidéninéné)acide pentanoïque; Chlorhydrate
SOURIRES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl

Spécifications

Couleur Blanc
Emballage Bouteille en verre
Quantité 50 g
Pourcentage de pureté ≥99% (titration à l’acide perchlorique)
Niveau Biochemical
Forme physique Solide