missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huile de kit no 1 pour la répulsion à l’huile sur papier, réactifs
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Kit Oil #1 for Oil Repellency on Paper |
| Couleur | Incolore à jaune pâle |
| Point d’ébullition | 313 °C |
| Niveau | Réactif |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Gravité spécifique | 0.969 |
| Quantité | 1 L |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme physique | Liquide |