missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ KingFisher™ Forfait Apex Dx 96 Combi AB Platinum

Numéro de catalogue. A59037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 paquet
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A59037 1 paquet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A59037 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A59037

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’instrument Thermo Scientific de purification KingFisher Apex Dx permet l’extraction des acides nucléiques, des protéines et des cellules, et possède une empreinte compacte et réduite, ce qui le rend idéal pour les flux de travail de diagnostic et de développement.

L’instrument Thermo Scientific de purification KingFisher Apex Dx permet l’extraction des acides nucléiques, des protéines et des cellules, et possède une empreinte compacte et réduite, ce qui le rend idéal pour les flux de travail de diagnostic et de développement. Grâce à ses logiciels intuitifs, ses capacités d’automatisation et sa technologie révolutionnaire de séparation magnétique des particules, cet instrument offre une grande qualité, une fiabilité exceptionnelle et une reproductibilité exceptionnelle d’exécution à exécution pour les cliniciens et les développeurs de tests recherchant une solution de préparation d’échantillons d’IVD pour leur flux de travail diagnostique.

L’instrument est conforme aux normes américaines IVD et IVDR (UE 2017/746).

Instrument
compact et autonome L’instrument est compact et autonome, ce qui vous permet de configurer facilement des passages d’extraction, de contrôler l’instrument et d’envoyer l’historique des exécutions à partir de celui-ci sans avoir besoin d’un ordinateur.

Débit
d’échantillon adaptable L’instrument offre des têtes et blocs chauffants interchangeables à 96 et 24 magnétiques, offrant une flexibilité pour ajuster le débit de l’échantillon au besoin.

AB Plan de service d’instruments Platinum pour la période
de garantie Notre AB plan de service d’instruments Platinum est notre solution globale de premier ordre, conçue non seulement pour optimiser la performance et la disponibilité de l’instrument, mais aussi pour offrir une expérience fluide dans les laboratoires cliniques et IVD. Protégez votre instrument avec le AB plan Platinum et augmentez votre niveau de confiance dans votre instrument.

Services IQOQ conçus pour la conformité
réglementaire Nous offrons des services de qualification d’installation sur site et de qualification opérationnelle (IQ/OQ) conçus pour vous aider à respecter les exigences réglementaires. IQOQ est inclus dans l’installation, et OQ est recommandé après le déplacement de l’instrument, la mise à niveau logicielle ou matérielle, la maintenance planifiée ou les réparations critiques.

Commencez avec SmartStart l’orientation
SmartStart L’orientation est incluse dans l’achat de l’instrument pour vous aider à démarrer rapidement. Cette orientation, disponible sur place ou à distance, offre une compréhension approfondie de l’instrument grâce à une formation interactive et engageante animée par un scientifique expérimenté en application de terrain (FAS).

Un logiciel d’entreprise optionnel Diomni pour la connectivité et la gestion
Diomni des écosystèmes de laboratoires permet des applications à distance basées sur navigateur pour plusieurs utilisateurs et la connectivité des instruments pour la commodité de la gestion de l’écosystème de votre laboratoire.

Veuillez contacter votre représentant des ventes pour obtenir des informations sur la commande.

Spécifications

Capacité d'absorption 96 échantillons
Contenu et stockage • 1 Instrument KingFisher Apex Dx configuré avec 96 Combi culasses, 96 blocs chauffants et 96 blocs de chauffage •
pour puits profonds Guide
• de référence rapide 1 Service d’installation/qualification et support sous le AB contrat Platinum Service

Dimensions 79 x 56 x 46 cm
Affichage 10 in Affichage tactile
À utiliser avec (application) Maladies infectieuses, oncologie, diagnostic
Gamme de produit KingFisher
Quantité 1 paquet
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Poids (métrique) 56 kg

Pour un usage diagnostique in vitro.