missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Tout droit avec des soupapes HI-VAC à joints vertigineux

Numéro de catalogue. K8264500004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille d’orifice (métrique):
0 à 0,4 cm
Comprend:
Joint torique à pointe
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille d’orifice (métrique) Comprend
K8264500004 0 à 0,4 cm Joint torique à pointe
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. K8264500004 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 8264500004

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour une utilisation avec Kontes un joint torique à pointe droite

  • Bouchon en verre
  • HI-VAC
  • Joints toriques FKM

Spécifications

Actionnement Manual
Mode Single Mode
Taille d’orifice (impériale) 0 à 0,15 po.
Diamètre (impériale) externe du tube 8,89 mm (0,35 po)
Taille d’orifice (métrique) 0 à 0,4 cm
Diamètre (métrique) externe du tube 0.9 cm
À utiliser avec (application) Pour les applications sous vide, jusqu’à 5 x 10-7 Torr
Comprend Joint torique à pointe
Matériau Verre borosilicaté
Taille du joint torique de l’arbre 107
Plage 0 à 4 mm
Catégorie Soupape droite
Nb de ports 2 Ports
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats