missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Ultra-Ware™ Disque de support en verre frité
Description
- Type de produit : Disque de support fritté
- Matériau : Verre
- Taille des pores : 40 à 60 μm
- À utiliser avec : Kimble Ultra-Ware Assemblage de microfiltration de 90 mm
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavables |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Verre |
| Taille des pores | 40 à 60 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Catégorie | Disque de support Fritted |
| À utiliser avec (équipement) | Kimble Ultra-Ware Assemblage microfiltration de 90 mm |