missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Iris Racine, section transversale

Numéro de catalogue. S30317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
S30317 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S30317 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur BS18166

Lame de microscope préparée d’une coupe transversale de la racine de l’iris. Présente des structures racinaires typiques de monocotiledone. Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS.

  • Lamiera en verre pré-nettoyée avec bords polis
  • Taille : 25 x 77 mm (1 x 3 po)
  • Échantillons teintés professionnellement pour une visualisation optimale
  • Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS
  • Présente les structures racinaires typiques des monocotiledones

Spécifications

Biosafety Level 1
Concentration 10%
Classification Botanique
Material Verre
Mounting Type Section transversale
Quantity 1 de chaque
Specimen Type Iris Racine
Size 25 x 77 mm (1 x 3 po)
Slide Type Diapositive préparée