missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iodobromure TS, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Iodobromide |
| Nom Remarque | Test Solution |
| Couleur | Orange-Rouge |
| CAS | 7789-33-5, 64-19-7 |
| CAS % minimum | 96.0, 1.83 |
| CAS % maximal | 100.0, 1.91 |
| Formule moléculaire | BrI |
| Numéro MDL | MFCD00011353 |
| Synonyme | iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution |
| Clé InChI | CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus de résultats |