missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monochlorure d’iode, 1M soln. dans le dichlorométhane

Numéro de catalogue. AAH31938AE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH31938AE 100 mL
AAH31938AP 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH31938AE Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H31938AE

CAS : 7790-99-0 | ClI | 162,35 g/mol

Le monochlorure d’iode est un réactif utile en synthèse organique et source d’I+. Il est utilisé comme source d’iode électrophile dans la synthèse de certains iodures aromatiques. Elle coupe aussi les liaisons C-Si. Le monochlorure d’iode s’ajoute aussi à la double liaison des alcènes pour donner des alcanes chloro-iodo. Elle peut être dissoute dans de l’acide acétique pour obtenir la solution de Wijs.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7790-99-0
Formule moléculaire ClI
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
Numéro MDL MFCD00011354
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
Nom de l’IUPAC Iodochlorane
SOURIRES ClI

Spécifications

Nom ou substance chimique Iodine monochloride
Formule linéaire ICl
Numéro UN UN2922
Concentration 1M soln. in dichloromethane
Densité 1.42
Renseignements sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de formule 162.36
Quantité 100 mL
Sensibilité Air and light sensitive
Hazard Category H300-H314-H335-H336-H350
Hazard Statement GHS H Statement
H314-H351
Causes severe skin burns and eye damage.
Suspected of causing cancer.
Precautionary Statement P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
DOTInformation Hazard Class: 8; Packaging Group: II
EINECSNumber 232-236-7
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous azote

RUO – Usage réservé à la recherche